蒸気圧
73 Pa ( 25 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
動粘度
1.3 cSt(20 °C)
mp
-76 °C
転移温度
flash point 62 °C
溶解性
<0.1 mg/L
密度
0.85 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
InChI Key
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体