Merck
18614
Supelco
ドデカメチルペンタシロキサン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiO[Si(CH3)2O]3Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
384.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36O4Si5/c1-17(2,3)13-19(7,8)15-21(11,12)16-20(9,10)14-18(4,5)6/h1-12H3
InChI Key
FBZANXDWQAVSTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
18614-BULK:
18614-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)