蒸気圧
59.9 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
有効性
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C
転移温度
flash point -1 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
< 3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体