安全性情報
8.03183
Sigma-Aldrich
Propyl acetate
for synthesis
別名:
Propyl acetate, Acetic acid propyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O2
CAS番号:
分子量:
102.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-686-1
NACRES:
NA.22
bp:
101.5 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
33 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
430 °C
有効性
9370 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
転移温度
flash point 14 °C
溶解性
21.2 g/L
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.886 - 0.888
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.2 °F - closed cup
引火点(℃)
11.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体