蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
25 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
1.7 %, 37 °F
8 %
不純物
≤0.01% Acetic acid (free acid)
≤0.1% Water
蒸発残留物質
≤0.01%
色
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.2 °F - closed cup
引火点(℃)
11.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537438-20L:4548173167664
537438-VAR:
537438-BULK:
537438-100ML:4548173167640
537438-2L:4548173167671
537438-18L:4548173269986
537438-1L:4548173167657
537438-400L-P1:
537438-5ML:4548173167688
537438-2.5L:4548173360287
この製品を見ている人はこちらもチェック
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.