Merck
537454
Sigma-Aldrich
酢酸ブチル
ReagentPlus®, 99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
1741921
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
124-126 °C (lit.)
グレード
reagent
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
790 °F
expl. lim.
7.6 %
dilution
(for general lab use)
不純物
≤0.05% (water)
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butyl acetate (BA, n-butyl acetate) is an ester commonly used as an organic solvent in cosmetic and pharmaceutical industries and as a flavoring agent in food industry. One of the methods reported for its synthesis is the esterification reaction between acetic acid and butanol catalyzed by expandable graphite (EG). The decomposition of BA by photocatalysis in the gas phase has been studied using WO3/TiO2 (tungsten oxide/titanium dioxide), Pt/TiO2 and TiO2 catalysts. BA is a probable biofuel additive.
アプリケーション
ウレタンのグレード要件(H2O≦0.05%)を満たしています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537454-1L:4548173167725
537454-20L:4548173167732
537454-18L:4548173269993
537454-4L:4548173167749
537454-VAR:
537454-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of trace gold in ores by butyl acetate extraction and flame atomic absorption spectrometry.
Shan XG and Lin YF.
Metallurgical Analysis, 3, 016-016 (2011)
Catalytic Behaviors of Expansible Graphite in the Synthesis of Butyl Acetate.
Pang XY.
Journal of Chemistry, 9(4), 1816-1822 (2012)
Liquid-liquid equilibria for ternary systems acetic acid+ n-butyl acetate+ hydrocarbons at 293.15K.
Romain R, et al.
Fluid Phase Equilibria, 356, 264-270 (2013)
The spectrophotometric and fluorometric determination of aluminum with 8-hydroxyquinoline and butyl acetate extraction.
Bloom PR, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 42(5), 713-716 (1978)
Photocatalytic oxidation of butyl acetate in vapor phase on TiO2, Pt/TiO2 and WO3/TiO2 catalysts.
Keller V, et al.
J. Catal., 215(1), 129-138 (2003)