グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
含みます
50 ppm BHT as inhibitor
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.0050% H2O
≤0.0050% water
water
≤50 ppm H2O2
蒸発残留物質
<0.003%
bp
106 °C/760 mmHg
mp
-140 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- シクロペンチルメチルエーテル(CPME)は、THF、ジエチルエーテル、およびMTBEなどのエーテル溶媒の代わりとして使用でき、過酸化物形成に対する高い耐性を持っています。
- より環境に優しいCPME溶媒は、持続可能的であり、環境的および操業的なコストを削減するため、有害な溶媒の代わりになります。
- CPMEは、MeOHと共にMeOH-DMCやi-PrOH-EtOAcを修飾剤として使用する、2成分溶離液中のCH2Cl2の直接的な代替溶媒として可能性と利点を提供します。
環境に優しい溶媒としてのシクロペンチルメチルエーテル(CPME)の毒性学的評価。
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
<37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
< 3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
675970-100ML:
675970-2L:
675970-12X100ML:
675970-BULK:
675970-VAR:
675970-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック