安全性情報
8.43948
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane
for synthesis
別名:
1,1,2,2-Tetrachloroethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2Cl4
CAS番号:
分子量:
167.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
201-197-8
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧:
6.4 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
6.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
3990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-42.5 °C
溶解性
2830 g/L
密度
1.59 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI Key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Activity coefficients and excess Gibbs energy functions of acetophenone with 1, 2-dichloroethane and 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane binary mixtures: Provides data on the thermodynamic properties of 1,1,2,2-Tetrachloroethane in chemical mixtures, useful for chemical engineering applications (Anila et al., 2016).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.593 - 1.598
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第1種指定化学物質