Merck
103799
Sigma-Aldrich
ペンタフルオロフェノール
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
別名:
2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5OH
CAS番号:
分子量:
184.06
Beilstein:
1912584
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
ペンタフルオロフェノール, ReagentPlus®, ≥99%
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
bp
143 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI Key
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンタフルオロフェノールは、溶液および固相ペプチド合成の両方で前駆体として広く使用されています。芳香族フルオロ誘導体の調製にも関与しています
アプリケーション
ペンタフルオロフェノールは、以下の材料から、ペンタフルオロフェニルエステルを合成する際の反応物質として使用できます。
  • ジシクロヘキシルカルボジイミドおよび酢酸エチルの存在下でのN-保護アミノ酸
  • 1-エチル-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩の存在下でのt-ブトキシカルボニル-L-アラニルグリシン
  • ピリジン、ジイソプロピルカルボジイミドおよびアセトニトリル存在下の脂肪族ジカルボン酸
また、有機合成におけるホルミル化剤として使用できるペンタフルオロフェニルギ酸塩を合成する反応物としても使用できます
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
103799-5G:
103799-100G:
103799-10G:
103799-BULK:
103799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pentafluorophenol
Jones K
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
M Adamczyk et al.
Bioconjugate chemistry, 8(2), 253-255 (1997-03-01)
A mixture of 5- and 6-carboxyfluorescein was activated with 1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide hydrochloride in the presence of either N-hydroxysuccinimide or pentafluorophenol to give the corresponding succinimidyl and pentafluorophenyl esters. The regioisomeric mixtures were separated to give the 5- and 6-succinimidyl and pentafluorophenyl
Nadine Grebenstein et al.
Journal of chromatography. A, 1243, 39-46 (2012-05-09)
Of the eight natural vitamin E congeners (α-, β-, γ-, and δ-tocopherol and α-, β-, γ-, and δ-tocotrienol), the non-α-tocopherol congeners have unique biological properties that may contribute to human health. Their study in vivo has been complicated by the
Nicolas Abello et al.
Analytical chemistry, 80(23), 9171-9180 (2008-10-29)
Stable isotope labeling (SIL) in combination with liquid chromatography-mass spectrometry is one of the most widely used quantitative analytical methods due to its sensitivity and ability to deal with extremely complex biological samples. However, SIL methods for metabolite analysis are
Total synthesis and confirmation of the revised structures of azaspiracid-2 and azaspiracid-3.
K C Nicolaou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(16), 2609-2615 (2006-03-21)
資料
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol