安全性情報
8.43861
Sigma-Aldrich
Lauroyl peroxide
for synthesis
別名:
Lauroyl peroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H46O4
CAS番号:
分子量:
398.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352120
EC Index Number:
203-326-3
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
112 °C
有効性
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
49 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O(OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI Key
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Org. Perox. D
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質