Key Documents
8.22080
Sigma-Aldrich
di-Potassium phthalate
≥96%
別名:
di-Potassium phthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(COOK)2
CAS番号:
分子量:
242.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
224-561-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96%
形状
powder
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3