Merck
515051
Sigma-Aldrich
カリウムエトキシド 溶液
24 wt. % in ethanol
別名:
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOC2H5
CAS番号:
分子量:
84.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
24 wt. % in ethanol
屈折率
n20/D 1.39
密度
0.894 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
70.0 °F - closed cup
引火点(℃)
21.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
515051-250ML:4548173943008
515051-VAR:
515051-1L:4548173942995
515051-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)