Merck
71210
Sigma-Aldrich
ナトリウムエトキシド
technical, ≥95% (T)
別名:
ナトリウムエチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2ONa
CAS番号:
分子量:
68.05
Beilstein:
3593646
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥95% (T)
フォーム:
powder
蒸気密度
1.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
グレード
technical
アッセイ
≥95% (T)
フォーム
powder
不純物
~2% Na2CO3 and NaOH
SMILES記法
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI Key
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナトリウムエトキシドは、脱プロトン化、脱水、脱ハロゲン化などの有機反応で主に強塩基として使用されるアルコキシド塩です。
ナトリウムエトキシド(ナトリウムエチレート)はナトリウムアルコキシドです。これはナトリウムをエタノールと反応させることにより合成されています。これは水の存在下で分解し、エタノールと水酸化ナトリウムが生成されます。また、これは有機合成研究における強力なベースとして広く使用されています。
アプリケーション
ナトリウムエトキシドは、アリール化(E)-アルケンを合成するハロゲン化物とアルケニルボランのパラジウム触媒クロスカップリングための塩基として使用することができます。
ナトリウムエトキシドは、トリカルボニルクロロ(グリシン酸)ルテニウム(II)(CORM-3)の調製に使用することができます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
71210-50G:
71210-BULK:
71210-VAR:
71210-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Whitaker KS and Whitaker DT
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Stereoselective synthesis of arylated (E)-alkenes by the reaction of alk-1-enylboranes with aryl halides in the presence of palladium catalyst.
Miyaura N & Suzuki, A.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 19, 866-867 (1979)
James E Clark et al.
Circulation research, 93(2), e2-e8 (2003-07-05)
Carbon monoxide, which is generated in mammals during the degradation of heme by the enzyme heme oxygenase, is an important signaling mediator. Transition metal carbonyls have been recently shown to function as carbon monoxide-releasing molecules (CO-RMs) and to elicit distinct
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 997-997 (1994)
Ali Reza Harifi-Mood et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 7(1), 88-91 (2004-05-18)
Variable-Temperature Kinetics has been used to obtain the rate constants of the reaction at various temperatures during one kinetic run. Pseudo-first-order rate constants for the transesterification of procaine with aliphatic alcohols ethanol, n-propanol and tert-butanol were obtained by the fluorescence