安全性情報
8.22002
Sigma-Aldrich
Crotonic anhydride
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
別名:
Crotonic anhydride, 2-Butenoic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH=CHCO)2O
CAS番号:
分子量:
154.16
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-807-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 25 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250 °C
mp
-20 °C
転移温度
flash point 113 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI Key
VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体