Merck
909270
Sigma-Aldrich
Acrylic anhydride
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
43211915
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥90%
フォーム
liquid
含みます
500 ppm MEHQ as stabilizer
colorless to pale yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
InChI Key
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F
引火点(℃)
72 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
909270-BULK:
909270-10G:
909270-VAR:
909270-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)