安全性情報
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
別名:
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O2
CAS番号:
分子量:
118.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
211-076-1
蒸気圧
12.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
208 °C
有効性
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
120-122 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
転移温度
flash point 35 °C
溶解性
34 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体