安全性情報
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
別名:
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(CH2CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
178.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-841-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
128-131 °C
転移温度
flash point 126-129 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S(CCC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup