主要文書
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
別名:
2,5-Dimethylbenzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NS
CAS番号:
分子量:
163.24
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-404-4
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
40-42 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup