Key Documents
8.41494
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
別名:
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12ClNO2
CAS番号:
分子量:
189.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
230-468-3
品質水準
形状
crystals
mp
219-220 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
InChI Key
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3