主要文書
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
別名:
Tribenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)3N
CAS番号:
分子量:
287.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
210-638-3
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp
91-93 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChI Key
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
399.2 °F - closed cup
引火点(℃)
204 °C - closed cup