アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
108-110 °C/22 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
InChI Key
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- N-nonanoyl piperonylamide
- caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide
- n-benzylnonanamide
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F
引火点(℃)
99 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
156833-BULK:
156833-VAR:
156833-100G:
156833-25G:
試験成績書(COA)