安全性情報
8.20258
Sigma-Aldrich
5-Isopropyl-2-methylphenol
for synthesis
別名:
5-Isopropyl-2-methylphenol, 2-Methyl-5-isopropylphenol, Isothymol, Carvacrol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3)-5-[CH(CH3)2]C6H3OH
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
207-889-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
3 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
1.25 g/L
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(ccc(c1)C(C)C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体