Merck
8.16001
Sigma-Aldrich
L-アルギニン 一塩酸塩
for synthesis
別名:
(S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]ペンタン酸 一塩酸塩, (S)-(+)-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
214-275-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 Pa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (silver nitrate titration)
形状
solid
有効性
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
溶解性
730 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1250 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1