安全性情報
8.14724
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
for synthesis
別名:
Isoamyl butyrate, Butyric acid (3-methylbutyl ester)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-380-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-73 °C
転移温度
flash point 59 °C
溶解性
0.5 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCC(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
138.2 °F
引火点(℃)
59 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体