安全性情報
8.14720
Sigma-Aldrich
Diisobutyldimethoxysilane
for synthesis
別名:
Diisobutyldimethoxysilane, Eurenor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H24O2Si
CAS番号:
分子量:
204.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.75 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
188 °C/1025 hPa
mp
<-78 °C
転移温度
flash point 62 °C
密度
0.863 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](OC)(OC)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C10H24O2Si/c1-9(2)7-13(11-5,12-6)8-10(3)4/h9-10H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
NHYFIJRXGOQNFS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
143.6 °F
引火点(℃)
62 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体