安全性情報
8.14719
Sigma-Aldrich
Diisopropyldimethoxysilane
for synthesis
別名:
Diisopropyldimethoxysilane, Eurenor 5021
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H20O2Si
CAS番号:
分子量:
176.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
421-540-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.14 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
≥2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
164 °C/1013 hPa
mp
<-72 °C
転移温度
flash point 44 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](OC)(OC)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H20O2Si/c1-7(2)11(9-5,10-6)8(3)4/h7-8H,1-6H3
InChI Key
VHPUZTHRFWIGAW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.882
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体