安全性情報
ME14-1KT
Supelco
不飽和脂肪酸メチルエステルキット
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 kit
濃度
(individually packaged in quantities indicated)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
ester
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 100 mg
    Methyl arachidonate 100 mg
    Methyl cis-13-docosenoate 100 mg
    Methyl cis-11-eicosenoate 100 mg
    Methyl elaidate 100 mg
    Methyl linoleate 100 mg
    Methyl linolelaidate 100 mg
    Methyl linolenate 100 mg
    Methyl myristoleate 100 mg
    Methyl oleate 100 mg
    Methyl palmitoleate 100 mg
    Methyl petroselinate 100 mg
    Methyl cis-15-tetracosenoate 100 mg
    すべて表示 (13)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)