analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 kit
濃度
(individually packaged in quantities indicated)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
官能基
carboxylic acid
ester
保管温度
room temp
アプリケーション
その他情報
キットの構成要素のみ
- Caproic (C6:0) 1 g
- Caprylic (C8:0) 1 g
- Capric (C10:0) 1 g
- Lauric (C12:0) 1 g
- Myristic (C14:0) 1 g
- Palmitic (C16:0) 1 g
- Stearic (C18:0) 1 g
- Arachidic (C20:0) 1 g
- Behenic (C22:0) 1 g
- Lignoceric (C24:0) 100 mg
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...
GCxGC is one of the fastest growing areas in analytical chemistry due to its ability to resolve a large number of compounds, even in the most complex samples. No other chromatographic technique can match the level of detail it provides.