539287
(N,N-ジメチルアミノプロピル)トリメトキシシラン
96%
別名:
(Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane, (N,N-Dimethyl-3-aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(N,N-Dimethylamino)propyltrimethoxysilane, Dimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propanamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propylamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, N,N-Dimethylaminopropyltrimethoxysilane, [3-(Dimethylamino)propyl]trimethoxysilane
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
106 °C/30 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CO[Si](CCCN(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C8H21NO3Si/c1-9(2)7-6-8-13(10-3,11-4)12-5/h6-8H2,1-5H3
InChI Key
QIOYHIUHPGORLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539287-25ML:
539287-VAR:
539287-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
539287-25ML | 4061838128331 |