安全性情報
8.03598
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
別名:
Divinylbenzene, DVB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
215-325-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
470 °C
有効性
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.2 % (v/v)
bp
195 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
転移温度
flash point 77 °C
溶解性
5 mg/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI Key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
詳細
(安定剤:4-tert-ブチルピロカテコール) 合成用 
アプリケーション
Divinylbenzene (stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%)60.0 - 65.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.913 - 0.916Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%)34.0 - 39.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F
引火点(℃)
77 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体