Merck
169099
Sigma-Aldrich
ジビニルベンゼン
technical grade, 55%
別名:
DVB HP, ジエチルベンゼン, ビニルスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH=CH2)2
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.9 mmHg ( 30 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
878 °F
含みます
≤1500 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
濃度
55%
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI Key
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジビニルベンゼン(DVB)はベンゼン環と、それに組み合わせた metaおよびpara DVB異性体、およびエチルビニルベンゼンを持っています。この化合物は、アニオン重合反応を使用するポリジビニルベンゼンの合成において、反応を促進する単量体ユニットとして機能します。
アプリケーション
DVBは、リチウムイオン電池の陽極材料として使用するケイ素/炭素複合材料の合成における架橋剤として使用することができます。 また、シード合成法を用いて二量体粒子を調製するときの単量体としても使用されています(生成物は電気クラッチ、ショックアブソーバーなどへの応用が考えられています)。
その他情報
4-エチルビニルベンゼンおよび3-エチルビニルベンゼンを含みます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
169099-BULK:
169099-1L:4548173929156
169099-VAR:
169099-5ML:
169099-250ML:4548173929163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of silicon/carbon, multi-core/shell microspheres using solution polymerization for a high performance Li ion battery.
Shin K, et al.
Electrochimica Acta, 58(4), 578-582 (2011)
Monodisperse conducting colloidal dipoles with symmetric dimer structure for enhancing electrorheology properties.
Shin K, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 374(1), 18-24 (2012)
Improved rate capability of lithium-ion batteries with Ag nanoparticles deposited onto silicon/carbon composite microspheres as an anode material.
Kwon E, et al.
Solid State Ionics, 237(4), 28-33 (2013)
Synthesis and Characterization of Linear Poly (divinylbenzene-co-ethylvinylbenzene) via a Cationic Solid Catalyst.
Bensaada N, et al.
Orient. J. Chem., 29(4), 1631-1635 (2014)
Toine Hillenaar et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(5), 2136-2146 (2010-11-13)
To report intra- and interinstrument calibration methods for corneal backscatter analysis by in vivo confocal microscopy. Applicability of two reference standards was evaluated for corneal backscatter calibration. Repeated measurements of four concentrations of AMCO Clear (GFS Chemicals, Inc., Powell, OH)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
R256544-1EA
169099-5ML
169099-1L4061838750143
169099-250ML4061838750150