Merck
181781
Sigma-Aldrich
ポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレンオキシド)
powder
別名:
2,6-ジメチル-1,4-フェニレンエーテルホモポリマー, 2,6-ジメチルフェノールホモポリマー, 2,6-ジメチルフェノールポリマー, ポリ(2,6-ジメチルフェニレンオキシド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H2(CH3)2O]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
転移温度
Tg 211 °C
Tm 268 °C
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレンオキシド)(PPO)は、メチル基を用いて紫外線(UV)励起ケトンと結合する架橋剤として主に使用される陰イオン交換膜(AEM)材料です。
アプリケーション
液体イオングラフェン酸化物を有するイミダゾリウム修飾PPOは、高性能燃料電池製造を用途とした、ピーク電力密度136 mW cm−2の陰イオン交換膜(AEM)複合体として使用することができます。また、効率的な電力貯蔵システムであるバナジウムレドックスフロー電池(VRFB)を用途とした、電流密度120 mA cm−2で81.8%の効率を有する長鎖ポリマー構造形成のためスルホン化されることがあります。また、微生物脱塩セルシステム(MDCS)の開発に使用することができる、AEM生成に使用されることもあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
181781-BULK:
181781-5G:
181781-100G:
181781-250G:
181781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (2, 6-dimethyl-1, 4-phenylene oxide)/ionic liquid functionalized graphene oxide anion exchange membranes for fuel cells
Yang Q, et al.
Journal of Membrane Science , 552, 367-376 (2018)
Investigation of patterned and non-patterned poly (2, 6-dimethyl 1, 4-phenylene) oxide based anion exchange membranes for enhanced desalination and power generation in a microbial desalination cell
Moruno FL, et al.
Solid State Ionics, 314(1), 141-148 (2018)