Merck
182354
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-Phenylene Sulfide)
average Mn ~10,000, powder
別名:
Poly(1,4-Phenylene Sulfide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn ~10,000
mp
285-300 °C
転移温度
Tg 150 °C
密度
1.36 g/mL at 25 °C
詳細
ポリ(1,4-フェニレンスルフィド)(PPS)は、ポリマー骨格またはエンジニアリングプラスチックとして使用できる芳香族ポリマーです。ポリ(フェニレンスルフィド)とも呼ばれ、スルホン化することで、電気化学的用途に向けたイオン交換膜を形成できます。p-ジクロロベンゼンおよび硫酸ナトリウムの、N-メチルピロリドン溶媒中での重縮合によって工業的に生産されます。
アプリケーション
PPSは、スルホン化されてゼオライトを含むプロトン交換膜を形成でき、これは、太陽電池の作成において有効な高い熱安定性を持った電解質として使用できます。また、高性能ガス分離膜として使用できる、ナノフィラーとしてナノゼオライトおよびカーボンナノチューブを使用した、有機および無機ナノ複合材料膜の形成にも使用できます。PPSは、スルホン化およびクロロメチル化されて、分散的なアニオン性およびカチオン性色素においてより高い染色能を持つ新規PPSファイバーを形成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182354-BULK:
182354-VAR:
182354-100G:
182354-5G:
182354-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystallization, morphology, and thermal behavior of poly (p-phenylene sulfide).
Silvestre, C., Di Pace, E., Napolitano, R., Pirozzi, B., & Cesario, G.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 39(4), 415-424 (2001)
Design of poly (1-hexadecene-sulfone)/poly (1, 4-phenylene sulfide) membrane containing nano-zeolite and carbon nanotube for gas separation.
Kausar A.
International Journal of Plastics Technology, 21(1), 96-107 (2017)
An optical study of the arsenic pentafluoride doping of poly (p-phenylene sulphide): polaron and bipolaron transitions
Friend, R. H., & Giles, J. R.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 1101-1103 (1984)
Crystallization kinetics of polyphenylene sulfide
Jog, J. P., & Nadkarni, V. M.
Journal of Applied Polymer Science, 30(3), 997-1009 (1985)
Dyeing behavior of chemically modified poly (1, 4-phenylene sulfide) fiber towards disperse, anionic, and cationic dyes.
Pervin S, et al.
Fibers and Polymers, 15(6), 1168-1174 (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
182354-100G4061838755766
182354-250G4061838137845
182354-5G4061838047281