Merck
700207
Sigma-Aldrich
Polyetherimide
melt index 18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
別名:
ポリ(ビスフェノールA-co-4-ニトロフタル酸無水物-co-1,3-フェニレンジアミン), PEI, ポリ(エーテルイミド), ポリ(ビスフェノールA 二無水物-co-1,3-フェニレンジアミン), ポリ(ビスフェノールA 無水物-co-1,3-フェニレンジアミン), ポリ-[2,2'ビス(4-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)フェニルプロパン)-1,3-フェニレン ビスイミド], ポリエーテルイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C39H30N2O6)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
pellets
品質水準
melt index
18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
InChI Key
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700207-1KG:
700207-250G:
700207-BULK:
700207-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Assad U Khan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(2), e2004053-e2004053 (2020-11-26)
Graphene holds promise for thin, ultralightweight, and high-performance nanoelectromechanical transducers. However, graphene-only devices are limited in size due to fatigue and fracture of suspended graphene membranes. Here, a lightweight, flexible, transparent, and conductive bilayer composite of polyetherimide and single-layer graphene