フォーム
pellets
品質水準
melt index
9 g/10 min (337 °C/6.6kg)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc7cc(ccc7)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)Oc5cc6c(cc5)C(=O)OC6=O)C1=O
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
InChI Key
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリエーテルイミド(PEI)は、環状アミドを含む熱可塑性ポリマーです。 PEIは、二官能性カルボン酸無水物と第一級ジアミンから誘導されるポリイミド縮合ポリマーです。
アプリケーション
炭素モレキュラーシーブの調製には、PEIとポリエチレングリコール(PEG)のポリマーブレンドが使用されます。 PEIは、さまざまな複合材料の製造におけるマトリックスとして使用されます。
- PEI/BaTi4O9 複合材料
- PEI/ガラス繊維複合材
- ナノコンポジットPEI/TiO2-スルホン化ポリマー膜
- ナノ粒子でコーティングされたPEI-ポリウレタン(SiO2/PEI-PU)ナノファイバー複合膜
- 単層ナノチューブ(SWNT)/PEIナノ複合体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700193-1KG:
700193-VAR:
700193-250G:
700193-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of BaTi4O9 Concentration on Dielectric Constants of the Polyetherimide/BaTi4O9 Composites
Chia Wei Kuo, et al.
Intelligent Technologies and Engineering Systems, 941-948 (2013)
Effects of hydrothermal aging on glass?fiber/polyetherimide (PEI) composites.
Yilmaz T and Sinmazcelik T
J. Mater. Sci., 45(2), 399-404 (2010)
Fabrication of hierarchical structured SiO2/polyetherimide-polyurethane nanofibrous separators with high performance for lithium ion batteries
Zhai Y, et al.
Electrochimica Acta, 154(1), 219-226 (2015)
The role of crystallinity in SWCNT?polyetherimide nanocomposites
Hegde M, et al.
Composites Science and Technology, 110, 176-187 (2015)
Effect of the Pyrolysis Soaking Time on CO2 Separation of Polyetherimide/Polyethylene Glycol-Based CMS Membranes
WZ Wan Nurul Huda and Ahmad MA
Developments in Sustainable Chemical and Bioprocess Technology, 329-335 (2013)