Merck
03880
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレンイミン) 溶液
~50% in H2O
別名:
PEI, エチレンイミンポリマー 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
分子量
Mr 600,000-1,000,000
濃度
~50% in H2O
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI Key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
PEIはさまざまな金属イオンに高い親和性があり、 廃水中の重金属イオン除去のための ナノファイバー親和性膜の製造に使用できます。
リソソームの酸性pHを緩衝し、 DNAを分解から守れるため、 有望な遺伝子送達担体の調製に使用できます。
PEI官能化モノリスは、活性を変えずに酵素を固定化するのに使用できます。
特徴および利点
  • 良好な生体適合性
  • 柔軟なポリマー鎖
  • 目的に応じて容易に変更したり機能をもたせたりできます
  • 高いトランスフェクション効率
その他情報
架橋したポリエチレンイミンは酵素の担体として用いられます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
03880-500ML:
03880-VAR:
03880-100ML:
03880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Zemek et al.
Enzyme and Microbial Technology, 4, 233-233 (1982)
Michael Moldavan et al.
The European journal of neuroscience, 42(12), 3018-3032 (2015-09-24)
GABA is a principal neurotransmitter in the suprachiasmatic hypothalamic nucleus (SCN), the master circadian clock. Despite the importance of GABA and GABA uptake for functioning of the circadian pacemaker, the localization and expression of GABA transporters (GATs) in the SCN
Yuki Miura et al.
Nature biotechnology, 38(12), 1421-1430 (2020-12-05)
Cortico-striatal projections are critical components of forebrain circuitry that regulate motivated behaviors. To enable the study of the human cortico-striatal pathway and how its dysfunction leads to neuropsychiatric disease, we developed a method to convert human pluripotent stem cells into
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.