Merck
246751
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine on silica gel
powder, 40-200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
粒径
40-200 mesh
SMILES記法
O[SiH3].C1CN1
InChI
1S/C2H5N.H4OSi/c1-2-3-1;1-2/h3H,1-2H2;1H,2H3
InChI Key
BPDVQMZCNJKUAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ion-exchange resin
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246751-50ML:
246751-VAR:
246751-BULK:
246751-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)