反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
標識化の程度
1.4 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
InChI Key
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Metal Scavenger: Zn, Ni(II), Pb, Cd, and Hg
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537918-100G:
537918-VAR:
537918-5G:
537918-BULK:
537918-25G:
資料
Technical article regarding Aldehydes - Types & Structure