Merck
900680
Sigma-Aldrich
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
別名:
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
物質
silica gel (irregular particle shape)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
特徴
endcapped
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
ポアサイズ
60 Å pore diameter
キャパシティ
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
かさ密度
732 g/L (typical tap density)
適合性
for use with all common aqueous and organic solvents.
アプリケーション
Metal scavenger: Ir, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cd, Co, Cu, Fe, Sc, and Zn.
法的情報
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900680-BULK:
900680-10G:
900680-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)