Merck
361771
Sigma-Aldrich
3-イソプロペニル-α,α-ジメチルベンジルイソシアネート
95%, contains ≤200 ppm BHT as inhibitor
別名:
3-イソプロペニル-α,α′-ジメチルベンジルイソシアネート, m-イソプレニル-α,α′-ジメチルベンジルイソシアネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)C6H4C(CH3)2NCO
CAS番号:
分子量:
201.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
liquid
自己発火温度
838 °F
含みます
≤200 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
bp
268-271 °C (lit.)
密度
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-10(2)11-6-5-7-12(8-11)13(3,4)14-9-15/h5-8H,1H2,2-4H3
InChI Key
ZVEMLYIXBCTVOF-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-イソプロペニル-α,α-ジメチルベンジルイソシアネート(m-TMI)は、α-不飽和のテレケリック誘導体で、イソシアネート末端基を持ちます。主として高分子合成に使用されます。
アプリケーション
m-TMIは、ポリマー電解質の開発に使用できる四機能性イソシアネートです。ジュート強化ポリプロピレンの調製においてカップリング剤として使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
361771-250ML:
361771-VAR:
361771-1L:
361771-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel carbamoyl phosphonate monomers and polymers from unsaturated isocyanates
Ignatious F, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 31(1), 239-247 (1993)
Unexpected alternating radical copolymerization of chlorotrifluoroethylene with 3-isopropenyl-alpha, alpha$?-dimethylbenzyl isocyanate
Kyulavska M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 48(12), 2681-2697 (2010)
Jute-polypropylene composites using m-TMI-grafted-polypropylene as a coupling agent
Aggarwal PK, et al.
Materials & Design, 43(1), 112-117 (2013)
Copolymerization behavior of 3-isopropenyl-alpha, alpha-dimethylbenzylamine and a preliminary evaluation of the copolymers in thermoset coatings
Trumbo DL, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 82(4), 1030-1039 (2001)
G M Brauer et al.
Journal of biomedical materials research, 23(3), 295-309 (1989-03-01)
A series of methacrylate oligomers containing pendant isocyanate groups were synthesized by reacting 2-isocyanatoethyl methacrylate (IEM) and/or m-isopropenyl-alpha, alpha-dimethylbenzyl isocyanate (TMI) in ethoxyethyl acetate with methacrylates ranging from methyl to stearyl methacrylate or allyl-, cyclohexyl-, glycidyl-, i-bornyl-, or dicyclopentenyloxyethyl methacrylate.