安全性情報
569399-M
Millipore
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
Diacylglycerol derivative.
別名:
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H72O5
CAS番号:
分子量:
645.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
oil
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-/t39-/m0/s1
InChI Key
NSXLMTYRMFVYNT-IUJDHQGTSA-N
詳細
Diacylglycerol derivative. Endogenous activator of protein kinase C. Produced via receptor-mediated inositol phospholipid hydrolysis.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Protein kinase C
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Vernhet, L., et al. 1997. Life Sci. 61, 1667.
Go, M., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.144, 598.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
569399-10MG:
569399-10MG-M:
569399-MG:
試験成績書(COA)