由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
不純物
≤3% 1,3-isomer
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI Key
AFSHUZFNMVJNKX-CLFAGFIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Diacylglycerol acyltransferases from Vernonia and Stokesia prefer substrates with vernolic acid.: Studies enzyme preferences for 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol in the biosynthesis of industrially important oils, offering pathways to enhance bio-oil production using specific enzymatic processes (Yu et al., 2006).
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8394-10MG:
D8394-25MG:
D8394-2MG:
D8394-BULK:
D8394PROC:
D8394-PH:
D8394-100MG:
D8394-VAR:
D8394-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック