Merck
723703
Sigma-Aldrich
rac-グリセリル-1,1,2,3,3-d5-1,2-ジオレアート
98 atom % D, 95% (CP)
別名:
1,2-ジオレオイル-rac-グリセロール-1,1,2,3,3-d5, rac-グリセロール-1,1,2,3,3,-d5-1,2 ジオレアート, ±-1,2-ジオレイン (グリセロール-d5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39D5H67O5
分子量:
626.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D
InChI Key
AFSHUZFNMVJNKX-XZPPQYRVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
723703-VAR:
723703-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)