Merck
709077
Sigma-Aldrich
rac-グリセリル-13C3-1,2-ジオレアート
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
(±)-1,2-ジオレイン-13C3(グリセロール-13C3), 1,2-ジ(cis-9-オクタデセノイル)-rac-グリセロール-13C3, 1,2-ジオレオイル-rac-グリセロール-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C36H72O5
分子量:
623.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
分子量
623.93 by atom % calculation
質量シフト
M+3
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35+1,36+1,37+1
InChI Key
AFSHUZFNMVJNKX-MNGCBHDASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
709077-VAR:
709077-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)