由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
oil
溶解性
ethanol: 20 mg/mL (lit.)(lit.)
DMSO: soluble (lit.)(lit.)
官能基
ketone
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(C)=O
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChI Key
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
遺伝子情報
human ... PRKCA(5578)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O3757-5ML-PW:
O6754-BULK:
O6754-PH:
O6754-VAR:
O6754PROC:
O6754-10MG-PW:
O6754-10MG:
O6754-5MG:
O6754-25MG:
O6754-100MG:
試験成績書(COA)