product name
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set I, Phosphatase Inhibitor Cocktail Set I contains three inhibitors that will inhibit alkaline phosphatases as well as serine/threonine protein phosphatases such as PP1 and PP2A.
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
Alkaline phosphatases as well as serine/threonine protein phosphatases such as PP1 and PP2A
物理的形状
再構成
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524624-1.0ML:
524624-1SML:
524624-1SET:
試験成績書(COA)