Key Documents
4.90201
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for synthesis
別名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11N3S
CAS番号:
分子量:
169.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
品質水準
形状
liquid
mp
<-50 °C
密度
1.11 g/cm3
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI Key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2