Merck
00738
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホナート
for electrochemistry, ≥98.0% (T)
別名:
EMIM Otf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11F3N2O3S
CAS番号:
分子量:
260.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
liquid
不純物
≤0.1% water
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤100 mg/kg
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
引火点(°F)
425.3 °F - closed cup
引火点(℃)
218.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
00738-50G-F:
00738-5G-F:
00738-BULK-F:
00738-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Ionic Liquids for Electrochemical Applications