安全性情報
369080
Millipore
Guanidine Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Powerful protein denaturant.
別名:
Guanidinium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5N3 · xHCl
CAS番号:
分子量:
59.07 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.25
グレード
Molecular Biology
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 4562
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
溶解性
ethanol: soluble
water: soluble
Absorption
≤0.01 at 280 nm
≤0.05 at 260 nm
≤0.15 at 230 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Cl-].NC(=N)N.[H+]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Powerful protein denaturant widely used in the purification of proteins and nucleic acids (absorbance: ≤0.05 at 260 nm; ≤0.01 at 280 nm); ≤0.l5 at 230 nm).
Powerful protein denaturant.
警告
Toxicity: Harmful (C)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
369080-GM:
369080-100GM:
US2369080-1:
369080-1KG:
369080-1RKG:
369080-100RGM:
試験成績書(COA)