Merck
M2933
Sigma-Aldrich
MES 水和物
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
別名:
2-モルホリンエタンスルホン酸水和物, 2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 水和物, 4-モルホリンエタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
195.24 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
グレード
BioPerformance Certified
for molecular biology
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline powder
保管条件
dry at room temperature
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
immunofluorescence: suitable
nucleic acid detection: suitable
不純物
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
white
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa 
6.1
溶解性
water: 335.3 g/L at 20 °C
適合性
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
アプリケーション
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MES水和物バッファー(2-(N-モルフォリノ)エタンスルホン酸一水和物)は、分子生物学と細胞培養の用途に幅広く使用されている汎用性の高い双性イオン性生理的緩衝液です。pKaは6.1で、生理的pHで溶液を緩衝するために最適な選択肢であり、高精度で高信頼性の結果を保証します。このバッファーは水溶性が高く金属イオン結合が極めて低いため、DNA/RNA抽出、PCR、およびゲル電気泳動などの分子生物学的タスクを含むさまざまな用途の第1の選択肢となっています。また、細胞培養においても重要な役割を果たしており、トリスバッファーやリン酸緩衝液に代わる毒性の低い代替品をもたらします。
これらの用途以外にも、MES水和物バッファーは、植物培養培地、試薬溶液、および生理学的実験におけるpH調節に幅広く使用されています。このバッファーは、酵素反応に対するpHの影響を調べるため、およびタンパク質やその他の生体分子と金属イオンとの相互作用を研究するために推奨される選択肢です。MES水和物は、グッドバッファーの1つとして、中域のpKaを持つ、水溶性が極めて高い、他の溶媒との可溶性が非常に低い、塩作用が極めて弱い、種々の温度にわたり安定している、化学的および酵素学的に安定している、可視およびUVスペクトル範囲の吸光度が極めて低い、容易に合成できるといった厳しい基準を満たしています。また、ほとんどの金属イオンと複合体を形成しないため、金属イオンが関与する用途で信頼性の高い結果が確保されます。
アプリケーション
MES水和物は以下の用途に使用されています:
  • オートファジー誘導試験の前に細胞を懸濁するため
  • シロイヌナズナ苗の育成のためにMurashigeおよびSkoog成長培地を調製するため
  • PCR増幅の前にハイブリダイゼーションプローブをビーズに結合するため
  • 線維芽細胞由来のマトリックスを血管内皮増殖因子送達プラットフォームとして使用するためにヘパリンとの結合の前処理をするため
  • 分子生物学に関する研究の洗浄バッファーとして
  • 培養培地の成分として
特徴および利点
  • 分子生物学および細胞培養に適している
  • バッファー成分として、電気泳動およびタンパク質分離に使用可能
  • エンドトキシンおよび総好気性微生物数の試験が実施済み
  • DNase、NICKase、RNase、およびプロテアーゼフリー
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 6.1のpKa(25°C)によりpH 5.5~6.7(25°C)を有効に緩衝する
  • 水溶性が高い
  • 金属イオン結合が極めて弱い
  • トリスやリン酸塩などの他のバッファーより細胞毒性が低い
  • 幅広いpH範囲で安定している
  • UV吸光度が低い
  • 反応性が極めて低い
調製ノート
MESを用いた緩衝液は、NaOHで滴定して必要なpHにすることにより調製できます。あるいは、MESとMESナトリウム塩のストック溶液を、必要なpHになるまで混合することもできます。ストック溶液を使用して所定のpHの緩衝液を調製するための、標準混合表が公表されています。pH 7.4での緩衝にはMESは推奨されません。他の緩衝液をご検討ください。
保管および安定性
溶液は2~8℃で数か月間安定的です。0.2uMフィルターでろ過することにより殺菌してください。スルホン酸緩衝液に用いる場合、オートクレーブ処理は推奨されません。ヌクレアーゼを含まない緩衝液が必要な場合は、まず水処理をしてからオートクレーブ処理後に緩衝液を添加してください。MES溶液をオートクレーブ処理すると黄色になります(ただし、pHは大きくは変化しません)。黄色の分解生成物の正体は不明です。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M2933-500G:4548173217628
M2933-1KG:4548173217611
M2933-6.250KG:
M2933-VAR:
M2933-10KG:
M2933-100G:4548173217604
M2933-RSAMPLE:
M2933-550G:
M2933-6.25TSET:
M2933-1KG-PB:
M2933-BULK:
M2933-500G-PB:
M2933-25KG:4548173217635
M2933-BULK-PC:
M2933-25G:4548173217598
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fibroblast-derived matrix (FDM) as a novel vascular endothelial growth factor delivery platform.
Du, Ping, et al.
J. Controlled Release, 194, 122-129 (2014)
Autophagic or necrotic cell death in the absence of caspase and bcl-2 family members.
Lam, David, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363 (3), 536-541 (2007)
Dawson, R.M.C. et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
Multiplex assay for subtyping avian influenza A viruses by cDNA hybridization and adapter-mediated amplification.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100 (20), 8809-8818 (2016)
Protocol: An improved high-throughput method for generating tissue samples in 96-well format for plant genotyping (Ice-Cap 2.0).
Plant methods, 3 (1), 8-8 (2007)